Principaux documents
SAB1412131
Sigma-Aldrich
ANTI-FLJ20643 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20643, NOP17
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 57.64 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
FLJ20643 (AAH01108, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANPKLLGLELSEAEAIGADSARFEELLLQASKELQQAQTTRPESTQIQPQPGFCIKTNSSEGKVFINICHSPSIPPPADVTEEELLQMLEEDQAGFRIPMSLGEPHAELDAKGQGCTAYDVAVNSDFYRRMQNSDFLRELVITIAREGLEDKYNLQLNPEWRMMKNRPFMGSISQQNIRSEQRPRIQELGDLYTPAPGRAESGPEKPHLNLWLEAPDLLLAEIDLPKLDGALGLSLEIGENRLVMGGPQQLYHLDAYIPLQINSHESKAAFHRKRKQLMVAMPLLLVPS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable