Principaux documents
SAB1412028
Sigma-Aldrich
ANTI-ERN1 antibody produced in mouse
clone 5F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ERN1, FLJ30999, IRE1, IRE1P, MGC163277
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERN1(2081)
Description générale
The protein encoded by this gene is the ER to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. This protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals. (provided by RefSeq)
Immunogène
ERN1 (AAC25991, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEVINLVDQTSENAPTTVSRDVEEKPAHAPARPEAPVDSMLKDMATIILSTFLLIGWVAFIITYPLSMHQQQQLQHQQFQKELEKIQLLQQQQQQLPFHP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable