Principaux documents
SAB1411980
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ZIC, ZIC1, ZNF201
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.08 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZIC1(7545)
Description générale
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development. Aberrant expression of this gene is seen in medulloblastoma, a childhood brain tumor. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 4, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a transcription factor that can bind and transactivate the apolipoprotein E gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
ZIC1 (NP_003403, 2 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLDAGPQYPAIGVTTFGASRHHSAGDVAERDVGLGINPFADGMGAFKLNPSSHELASAGQTAFTSQAPGYAAAAALGHHHHPGHVGSYSSAAFN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable