SAB1411977
ANTI-TYK2 antibody produced in mouse
clone 5A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
JTK1, TYK2
417,00 €
About This Item
417,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.41 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TYK2(7297)
Description générale
Immunogène
Sequence
PVCHLRLLAQAEGEPCYIRDSGVAPTDPGPESAAGPPTHEVLVTGTGGIQWWPVEEEVNKEEGSSGSSGRNPQASLFGKKAKAHKAFGQPADRPREPLWA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable