Documents
SAB1411894
Sigma-Aldrich
ANTI-ISLR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HsT17563, ISLR, MGC102816
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 47.08 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ISLR(3671)
Immunogène
ISLR (ABW03309.1, 1 a.a. ~ 428 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQELHLLWWALLLGLAQACPEPCDCGEKYGFQIADCAYRDLESVPPGFPANVTTLSLSANRLPGLPEGAFREVPLLQSLWLAHNEIRTVAAGALASLSHLKSLDLSHNLISDFAWSDLHNLSALQLLKMDSNELTFIPRDAFRSLRALRSLQLNHNRLHTLAEGTFTPLTALSHLQINENPFDCTCGIVWLKTWALTTAVSIPEQDNIACTSPHVLKGTPLSRLPPLPCSAPSVQLSYQPSQDGAELRPGFVLALHCDVDGQPAPQLHWHIQIPSGIVEITSPNVGTDGRALPGTPVASSQPRFQAFANGSLLIPDFGKLEEGTYSCLATNELGSAESSVDVALATPGEGGEDTLGRRFHGKAVEGKGCYTVDNEVQPSGPEDNVVIIYLSRAGNPEAAVAEGVPGQLPPGLLLLGQSLLLFFFLTSF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable