SAB1411753
Anti-PSG4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PSG9
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 47.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PSG4(5672)
Immunogène
Sequence
MGPLSAPPCTHLITWKGVLLTASLLNFWNPPTTAQVTIEAQPPKVSEGKDVLLLVHNLPQNLAGYIWYKGQMTYLYHYITSYVVDGQRIIYGPAYSGRERVYSNASLLIQNVTQEDAGSYTLHIIKRRDGTGGVTGHFTFTLHLETPKPSISSSNLNPREAMEAVILTCDPATPAASYQWWMNGQSLPMTHRLQLSKTNRTLFIFGVTKYIAGPYECEIRNPVSASRSDPVTLNLLPKLPKPYITINNLNPRENKDVLTFTCEPKSENYTYIWWLNGQSLPVSPRVKRPIENRILILPNVTRNETGPYQCEIRDRYGGIRSDPVTLNVLYGPDLPSIYPSFTYYRSGENLYLSCFAESNPRAQYSWTINGKFQLSGQKLSIPQITTKHSGLYACSVRNSATGKESSKSITVKVSDWILP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable