Principaux documents
SAB1411530
Sigma-Aldrich
Anti-PPIL4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HDCME13P
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 57.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPIL4(85313)
Description générale
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions. (provided by RefSeq)
Immunogène
PPIL4 (NP_624311.1, 1 a.a. ~ 492 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVLLETTLGDVVIDLYTEERPRACLNFLKLCKIKYYNYCLIHNVQRDFIIQTGDPTGTGRGGESIFGQLYGDQASFFEAEKVPRIKHKKKGTVSMVNNGSDQHGSQFLITTGENLDYLDGVHTVFGEVTEGMDIIKKINETFVDKDFVPYQDIRINHTVILDDPFDDPPDLLIPDRSPEPTREQLDSGRIGADEEIDDFKGRSAEEVEEIKAEKEAKTQAILLEMVGDLPDADIKPPENVLFVCKLNPVTTDEDLEIIFSRFGPIRSCEVIRDWKTGESLCYAFIEFEKEEDCEKAFFKMDNVLIDDRRIHVDFSQSVAKVKWKGKGGKYTKSDFKEYEKEQDKPPNLVLKDKVKPKQDTKYDLILDEQAEDSKSSHSHTSKKHKKKTHHCSEEKEDEDYMPIKNTNQDIYREMGFGHYEEEESCWEKQKSEKRDRTQNRSRSRSRERDGHYSNSHKSKYQTDLYERERSKKRDRSRSPKKSKDKEKSKYR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable