Principaux documents
SAB1411501
Sigma-Aldrich
Anti-MYST1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14040, KAT8, MOF, hMOF
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 53.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYST1(84148)
Description générale
The MYST family of histone acetyltransferases, which includes MYST1, is named for the founding members MOZ (MYST3; MIM 601408), yeast YBF2 and SAS2, and TIP60 (HTATIP; MIM 601409). All members of this family contain a MYST region of about 240 amino acids with a canonical acetyl-CoA-binding site and a C2HC-type zinc finger motif. Most MYST proteins also have a chromodomain involved in protein-protein interactions and targeting transcriptional regulators to chromatin (Neal et al., 2000 [PubMed 10786633]).[supplied by OMIM
Immunogène
MYST1 (AAH37773.1, 1 a.a. ~ 467 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAQGAAAAVAAGTSGVAGEGEPGPGENAAAEGTAPSPGRVSPPTPARGEPEVTVEIGETYLCRRPDSTWHSAEVIQSRVNDQEGREEFYVHYVGFNRRLDEWVDKNRLALTKTVKDAVQKNSEKYLSELAEQPERKITRNQKRKHDEINHVQKTYAEMDPTTAALEKEHEAITKVKYVDKIHIGNYEIDAWYFSPFPEDYGKQPKLWLCEYCLKYMKYEKSYRFHLGQCQWRQPPGKEIYRKSNISVYEVDGKDHKIYCQNLCLLAKLFLDHKTLYFDVEPFVFYILTEVDRQGAHIVGYFSKEKESPDGNNVACILTLPPYQRRGYGKFLIAFSYELSKLESTVGSPEKPLSDLGKLSYRSYWSWVLLEILRDFRGTLSIKDLSQMTSITQNDIISTLQSLNMVKYWKGQHVICVTPKLVEEHLKSAQYKKPPITGGWGAAVCRGRWGSVSMWTGRSQGLLIAVT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable