Principaux documents
SAB1411497
Sigma-Aldrich
Anti-TSSK6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ24002, SSTK, TSSK4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 30.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSSK6(83983)
Description générale
TSSK6 is a serine/threonine protein kinase that is required for postmeiotic chromatin remodeling and male fertility (Spiridonov et al., 2005 [PubMed 15870294]).[supplied by OMIM
Immunogène
TSSK6 (NP_114426.1, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGDKLLSELGYKLGRTIGEGSYSKVKVATSKKYKGTVAIKVVDRRRAPPDFVNKFLPRELSILRGVRHPHIVHVFEFIEVCNGKLYIVMEAAATDLLQAVQRNGRIPGVQARDLFAQIAGAVRYLHDHHLVHRDLKCENVLLSPDERRVKLTDFGFGRQAHGYPDLSTTYCGSAAYASPEVLLGIPYDPKKYDVWSMGVVLYVMVTGCMPFDDSDIAGLPRRQKRGVLYPEGLELSERCKALIAELLQFSPSARPSAGQVARNCWLRAGDSG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable