Principaux documents
SAB1411486
Sigma-Aldrich
Anti-ADPGK antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
2610017G09Rik, ADP-GK, DKFZp434B195
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 54.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADPGK(83440)
Description générale
ADPGK (EC 2.7.1.147) catalyzes the ADP-dependent phosphorylation of glucose to glucose-6-phosphate and may play a role in glycolysis, possibly during ischemic conditions (Ronimus and Morgan, 2004 [PubMed 14975750]).[supplied by OMIM
Immunogène
ADPGK (AAH06112.1, 1 a.a. ~ 497 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALWRGSAYAGFLALAVGCVFLLEPELPGSALRSLWSSLCLGPAPAPPGPVSPEGRLAAAWDALIVRPVRRWRRVAVGVNACVDVVLSGVKLLQALGLSPGNGKDHSILHSRNDLEEAFIHFMGKGAAAERFFSDKETFHDIAQVASEFPGAQHYVGGNAALIGQKFAANSDLKVLLCGPVGPKLHELLDDNVFVPPESLQEVDEFHLILEYQAGEEWGQLKAPHANRFIFSHDLSNGAMNMLEVFVSSLEEFQPDLVVLSGLHMMEGQSKELQRKRLLEVVTSISDIPTGIPVHLELASMTNRELMSSIVHQQVFPAVTSLGLNEQELLFLTQSASGPHSSLSSWNGVPDVGMVSDILFWILKEHGRSKSRASDLTRIHFHTLVYHILATVDGHWANQLAAVAAGARVAGTQACATETIDTSRVSLRAPQEFMTSHSEAGSRIVLNPNKPVVEWHREGISFHFTPVLVCKDPIRTVGLGDAISAEGLFYSEVHPHY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable