SAB1411340
Anti-TFCP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CP2, LBP-1C, LSF, SEF, TFCP2C
367,00 €
About This Item
367,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 57.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFCP2(7024)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MAWALKLPLADEVIESGLVQDFDASLSGIGQELGAGAYSMSDVLALPIFKQEESSLPPDNENKILPFQYVLCAATSPAVKLHDETLTYLNQGQSYEIRMLDNRKLGELPEINGKLVKSIFRVVFHDRRLQYTEHQQLEGWRWNRPGDRILDIDIPMSVGIIDPRANPTQLNTVEFLWDPAKRTSVFIQVHCISTEFTMRKHGGEKGVPFRVQIDTFKENENGEYTEHLHSASCQIKVFKPKGADRKQKTDREKMEKRTPHEKEKYQPSYETTILTECSPWPEITYVNNSPSPGFNSSHSSFSLGEGNGSPNHQPEPPPPVTDNLLPTTTPQEAQQWLHRNRFSTFTRLFTNFSGADLLKLTRDDVIQICGPADGIRLFNALKGRMVRPRLTIYVCQESLQLREQQQQQQQQQQKHEDGDSNGTFFVYHAIYLEELTAVELTEKIAQLFSISPCQISQIYKQGPTGIHVLISDEMIQNFQEEACFILDTMKAETNDSYHIILK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable