Principaux documents
SAB1411161
Sigma-Aldrich
Anti-CADM3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BIgR, FLJ10698, IGSF4B, NECL1, Necl-1, TSLL1, synCAM3
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CADM3(57863)
Description générale
IGSF4B is a brain-specific protein related to the calcium-independent cell-cell adhesion molecules known as nectins (see PVRL3; MIM 607147) (Kakunaga et al., 2005 [PubMed 15741237]).[supplied by OMIM
Immunogène
CADM3 (AAH33819.1, 1 a.a. ~ 398 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGAPAASLLLLLLLFACCWAPGGANLSQDDSQPWTSDETVVAGGTVVLKCQVKDHEDSSLQWSNPAQQTLYFGEKRALRDNRIQLVTSTPHELSISISNVALADEGEYTCSIFTMPVRTAKSLVTVLGIPQKPIITGYKSSLREKDTATLNCQSSGSKPAARLTWRKGDQELHGEPTRIQEDPNGKTFTVSSSVTFQVTREDDGASIVCSVNHESLKGADRSTSQRIEVLYTPTAMIRPDPPHPREGQKLLLHCEGRGNPVPQQYLWEKEGSVPPLKMTQESALIFPFLNKSDSGTYGCTATSNMGSYKAYYTLNVNDPSPVPSSSSTYHAIIGGIVAFIVFLLLIMLIFLGHYLIRHKGTYLTHEAKGSDDAPDADTAIINAEGGQSGGDDKKEYFI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Madison Catalanotto et al.
Translational oncology, 39, 101837-101837 (2023-11-21)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a developmental program that consists of the loss of epithelial features concomitant with the acquisition of mesenchymal features. Activation of EMT in cancer facilitates the acquisition of aggressive traits and cancer invasion. EMT plasticity (EMP), the