Key Documents
SAB1411099
Sigma-Aldrich
Anti-TEX13A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC131984
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 45.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEX13A(56157)
Description générale
This gene is similar to a mouse gene that is expressed in the testis. (provided by RefSeq)
Immunogène
TEX13A (NP_112564.1, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRPEDPSSGFRHSNVVAFINEKMARHTKGPEFYLENISLSWEKVEDKLRAILEDSEVPSEVKEACTWGSLALGVRFAHRQAQLQRHRVRWLHGFAKLHKSAAQALASDLKKLREQQETERKEAASRLRMAQTSLVEVQKERDKELVSPHEWEQGAGWPGLATAGGVCTEGAAEEEEEAAVAAAGAAGGKGAEEEQRDVEVVAAPVEAMAPPVEAGAAPMETQFPHVEARAASMETTEKLERILLQLLGDADQEKYTYWGQKEGDLRSVETATSYFSGTTNPWSRASSEPLPVQLPASYSYSYSSPFSSFSDIPTISPPQATVTAPVPPQLPSDWEAFDTSLWSDGGPHRIDHQEHPRDRRYSEPHQQRPPVYRRPGDWDCPWCNAVNFSRRDTCFDCGKGIWLQKPH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable