Principaux documents
SAB1410970
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC119834, MGC119835, PLA2, PLA2A, PPLA2
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 16.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2G1B(5319)
Description générale
Phospholipase A2 (EC 3.1.1.4) catalyzes the release of fatty acids from glycero-3-phosphocholines. The best known varieties are the digestive enzymes secreted as zymogens by the pancreas of mammals. Sequences of pancreatic PLA2 enzymes from a variety of mammals have been reported. One striking feature of these enzymes is their close homology to venom phospholipases of snakes. Other forms of PLA2 have been isolated from brain, liver, lung, spleen, intestine, macrophages, leukocytes, erythrocytes, inflammatory exudates, chondrocytes, and platelets (Seilhamer et al., 1986 [PubMed 3028739]) .[supplied by OMIM
Immunogène
PLA2G1B (NP_000919.1, 1 a.a. ~ 148 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLVLAVLLTVAAADSGISPRAVWQFRKMIKCVIPGSDPFLEYNNYGCYCGLGGSGTPVDELDKCCQTHDNCYDQAKKLDSCKFLLDNPYTHTYSYSCSGSAITCSSKNKECEAFICNCDRNAAICFSKAPYNKAHKNLDTKKYCQS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable