SAB1410772
Anti-MAN2B1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
LAMAN, MANB
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 113.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAN2B1(4125)
Immunogène
Sequence
MGAYARASGVCARGCLDSAGPWTMSRALRPPLPPLCFFLLLLAAAGARAGGYETCPTVQPNMLNVHLLPHTHDDVGWLKTVDQYFYGIKNDIQHAGVQYILDSVISALLADPTRRFIYVEIAFFSRWWHQQTNATQEVVRDLVRQGRLEFANGGWVMNDEAATHYGAIVDQMTLGLRFLEDTFGNDGRPRVAWHIDPFGHSREQASLFAQMGFDGFFFGRLDYQDKWVRMQKLEMEQVWRASTSLKPPTADLFTGVLPNGYNPPRNLCWDVLCVDQPLVEDPRSPEYNAKELVDYFLNVATAQGRYYRTNHTVMTMGSDFQYENANMWFKNLDKLIRLVNAQQAKGSSVHVLYSTPACYLWELNKANLTWSVKHDDFFPYADGPHQFWTGYFSSRPALKRYERLSYNFLQVCNQLEALVGLAANVGPYGSGDSAPLNEAMAVLQHHDAVSGTSRQHVANDYARQLAAGWGPCEVLLSNALARLRGFKDHFTFCQQLNISICPLSQTAARFQVIVYNPLGRKVNWMVRLPVSEGVFVVKDPNGRTVPSDVVIFPSSDSQAHPPELLFSASLPALGFSTYSVAQVPRWKPQARAPQPIPRRSWSPALTIENEHIRATFDPDTGLLMEIMNMNQQLLLPVRQTFFWYNASIGDNESDQASGAYIFRPNQQKPLPVSRWAQIHLVKTPLVQEVHQNFSAWCSQVVRLYPGQRHLELEWSVGPIPVGDTWGKEVISRFDTPLETKGRFYTDSNGREILERRRDYRPTWKLNQTEPVAGNYYPVNTRIYITDGNMQLTVLTDRSQGGSSLRDGSLELMVHRRLLKDDGRGVSEPLMENGSGAWVRGRHLVLLDTAQAAAAGHRLLAEQEVLAPQVVLAPGGGAAYNLGAPPRTQFSGLRRDLPPSVHLLTLASWGPEMVLLRLEHQFAVGEDSGRNLSAPVTLNLRDLFSTFTITRLQETTLVANQLREAASRLKWTTNTGPTPHQTPYQLDPANITLEPMEIRTFLASVQWKEVDG
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable