Principaux documents
SAB1410676
Sigma-Aldrich
Anti-ICA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ICA69, ICAp69
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 54.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICA1(3382)
Description générale
This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren′s syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogène
ICA1 (AAH08640.1, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGHKCYPWDLQDRYAQDKSVVNKMQQKYWETKQAFIKATGKKEDEHVVASDADLDAKLELFHSIQRTCLDLSKAIVLYQKRICFLSQEENELGKFLRSQGFQDKTRAGKMMQATGKALCFSSQQRLALRNPLCRFHQEVETFRHRAISDTWLTVNRMEQCRTEYRGALLWMKDVSQELDPDLYKQMEKFRKVQTQVRLAKKNFDKLKMDVCQKVDLLGASRCNLLSHMLATYQTTLLHFWEKTSHTMAAIHESFKGYQPYEFTTLKSLQDPMKKLVEKEEKKKINQQESTDAAVQEPSQLISLEEENQRKESSSFKTEDGKSILSALDKGSTHTACSGPIDELLDMKSEEGACLGPVAGTPEPEGADKDDLLLLSEIFNASSLEEGEFSKEWAAVFGDGQVKEPVPTMALGEPDPKAQTGSGFLPSQLLDQNMKDLQASLQEPAKAASDLTAWFSLFADLDPLSNPDAVGKTDKEHELLNA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable