Principaux documents
SAB1410501
Sigma-Aldrich
Anti-GAS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC32610
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAS2(2620)
Description générale
The protein encoded by this gene is a caspase-3 substrate that plays a role in regulating microfilament and cell shape changes during apoptosis. It can also modulate cell susceptibility to p53-dependent apoptosis by inhibiting calpain activity. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
GAS2 (NP_005247.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCTALSPKVRSGPGLSDMHQYSQWLASRHEANLLPMKEDLALWLTNLLGKEITAETFMEKLDNGALLCQLAETMQEKFKESMDANKPTKNLPLKKIPCKTSAPSGSFFARDNTANFLSWCRDLGVDETCLFESEGLVLHKQPREVCLCLLELGRIAARYGVEPPGLIKLEKEIEQEETLSAPSPSPSPSSKSSGKKSTGNLLDDAVKRISEDPPCKCPNKFCVERLSQGRYRVGEKILFIRMLHNKHVMVRVGGGWETFAGYLLKHDPCRMLQISRVDGKTSPIQSKSPTLKDMNPDNYLVVSASYKAKKEIK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable