Principaux documents
SAB1410302
Sigma-Aldrich
Anti-DLX6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC125282, MGC125283, MGC125284, MGC125285
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 19.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLX6(1750)
Description générale
This gene encodes a member of a homeobox transcription factor gene family similiar to the Drosophila distal-less gene. This family is comprised of at least 6 different members that encode proteins with roles in forebrain and craniofacial development. This gene is in a tail-to-tail configuration with another member of the family on the long arm of chromosome 7. (provided by RefSeq)
Immunogène
DLX6 (AAH69363.1, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSHSQHSPYLQSYHNSSAAAQTRGDDTDQQKTTVIENGEIRFNGKGKKIRKPRTIYSSLQLQALNHRFQQTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKFKKLLKQGSNPHESDPLQGSAALSPRSPALPPVWDVSASAKGVSMPPNSYMPGYSHWYSSPHQDTMQRPQMM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable