Principaux documents
SAB1410288
Sigma-Aldrich
Anti-DCTD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC111062
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCTD(1635)
Description générale
The protein encoded by this gene catalyzes the deamination of dCMP to dUMP, the nucleotide substrate for thymidylate synthase. The encoded protein is allosterically activated by dCTP and inhibited by dTTP, and is found as a homohexamer. This protein uses zinc as a cofactor for its activity. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
DCTD (NP_001012750.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGGGQPCGPNMSEVSCKKRDDYLEWPEYFMAVAFLSAQRSKDPNSQVGACIVNSENKIVGIGYNGMPNGCSDDVLPWRRTAENKLDTKYPYVCHAELNAIMNKNSTDVKGCSMYVALFPCNECAKLIIQAGIKEVIFMSDKYHDSDEATAARLLFNMAGVTFRKFIPKCSKIVIDFDSINSRPSQKLQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable