Principaux documents
SAB1410263
Sigma-Aldrich
Anti-SIK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MSK, SIK, SNF1LK
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 84.9 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIK1(150094)
Immunogène
SIK1 (AAH38504.1, 1 a.a. ~ 783 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVIMSEFSADPAGQGQGQQKPLRVGFYDIERTLGKGNFAVVKLARHRVTKTQVAIKIIDKTRLDSSNLEKIYREVQLMKLLNHPHIIKLYQVMETKDMLYIVTEFAKNGEMFDYLTSNGHLSENEARKKFWQILSAVEYCHDHHIVHRDLKTENLLLDGNMDIKLADFGFGNFYKSGEPLSTWCGSPPYAAPEVFEGKEYEGPQLDIWSLGVVLYVLVCGSLPFDGPNLPTLRQRVLEGRFRIPFFMSQDCESLIRRMLVVDPARRITIAQIRQHRWMRAEPCLPGPACPAFSAHSYTSNLGDYDEQALGIMQTLGVDRQRTVESLQNSSYNHFAAIYYLLLERLKEYRNAQCARPGPARQPRPRSSDLSGLEVPQEGLSTDPFRPALLCPQPQTLVQSVLQAEMDCELQSSLQWPLFFPVDASCSGVFRPRPVSPSSLLDTAISEEARQGPGLEEEQDTQESLPSSTGRRHTLAEVSTRLSPLTAPCIVVSPSTTASPAEGTSSDSCLTFSASKSPAGLSGTPATQGLLGACSPVRLASPFLGSQSATPVLQAQGGLGGAVLLPVSFQEGRRASDTSLTQGLKAFRQQLRKTTRTKGFLGLNKIKGLARQVCQVPASRASRGGLSPFHAPAQSPGLHGGAAGSREGWSLLEEVLEQQRLLQLQHHPAAAPGCSQAPQPAPAPFVIAPCDGPGAAPLPSTLLTSGLPLLPPPLLQTGASPVASAAQLLDTHLHIGTGPTALPAVPPPRLARLAPGCEPLGLLQGDCEMEDLMPCSLGTFVLVQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable