Principaux documents
SAB1410206
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf19 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C1orf19, sen15
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 18.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
tRNA splicing is a fundamental process required for cell growth and division. SEN15 is a subunit of the tRNA splicing endonuclease, which catalyzes the removal of introns, the first step in tRNA splicing (Paushkin et al., 2004 [PubMed 15109492]).[supplied by OMIM
Immunogène
C1orf19 (NP_443197.1, 1 a.a. ~ 171 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEERGDSEPTPGCSGLGPGGVRGFGDGGGAPSWAPEDAWMGTHPKYLEMMELDIGDATQVYVAFLVYLDLMESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLRR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable