SAB1410038
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA1101, OSR1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 83.71 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OXSR1(9943)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSEDSSALPWSINRDDYELQEVIGSGATAVVQAAYCAPKKEKVAIKRINLEKCQTSMDELLKEIQAMSQCHHPNIVSYYTSFVVKDELWLVMKLLSGGSVLDIIKHIVAKGEHKSGVLDESTIATILREVLEGLEYLHKNGQIHRDVKAGNILLGEDGSVQIADFGVSAFLATGGDITRNKVRKTFVGTPCWMAPEVMEQVRGYDFKADIWSFGITAIELATGAAPYHKYPPMKVLMLTLQNDPPSLETGVQDKEMLKKYGKSFRKMISLCLQKDPEKRPTAAELLRHKFFQKAKNKEFLQEKTLQRAPTISERAKKVRRVPGSSGRLHKTEDGGWEWSDDEFDEESEEGKAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDIRFEFTPGRDTAEGVSQELISAGLVDGRDLVIVAANLQKIVEEPQSNRSVTFKLASGVEGSDIPDDGKLIGFAQLSIS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable