SAB1410035
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA1101, OSR1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OXSR1(9943)
Description générale
Immunogène
Sequence
KAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDI
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable