Principaux documents
SAB1410016
Sigma-Aldrich
Anti-MAD2L1BP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CMT2, KIAA0110, MGC11282, RP1-261G23.6
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAD2L1BP(9587)
Description générale
The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (MAD2/MAD2L1). MAD2 is a key component of the spindle checkpoint that delays the onset of anaphase until all the kinetochores are attached to the spindle. This protein may interact with the spindle checkpoint and coordinate cell cycle events in late mitosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogène
MAD2L1BP (NP_001003690, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARVPLGRSLTLSPRLEHNGMTSAHHNFRLPGSRDSPASASQVAEIIDLEWYEKSEETHASQIELLETSSTQEPLNASEAFCPRDCMVPVVFPGPVSQEGCCQFTCELLKHIMYQRQQLPLPYEQLKHFYRKPSPQAEEMLKKKPRATTEVSSRKCQQALAELESVLSHLEDFFARTLVPRVLILLGGNALSPKEFYELDLSLLAPYSVDQSLSTAACLRRLFRAIFMADAFSELQAPPLMGTVVMAQGHRNCGEDWFRPKLNYRVPSRGHKLTVTLSCGRPSIRTTAWEDYIWFQAPVTFKGFRE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable