SAB1409969
Monoclonal Anti-SLC25A14 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BMCP1, MGC149543, UCP5
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 62.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC25A14(9016)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MGIFPGIILIFLRVKFATAAVIVSGHQKSTTVSHEMSGLNWKPFVYGGLASIVAEFGTFPVDLTKTRLQVQGQSIDARFKEIKYRGMFHALFRICKEEGVLALYSGIAPALLRQASYGTIKIGIYQSLKRLFVERLEDETLLINMICGVVSGVISSTIANPTDVLKIRMQAQGSLFQGSMIGSFIDIYQQEGTRGLWRGVVPTAQRAAIVVGVELPVYDITKKHLILSGMMGDTILTHFVSSFTCGLAGALASNPVDVVRTRMMNQRAIVGHVDLYKGTVDGILKMWKHEGFFALYKGFWPNWLRLGPWNIIFFITYEQLKRLQI
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable