SAB1409953
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 5E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CAF, P, P/CAF, PCAF
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PCAF(8850)
Description générale
Immunogène
Sequence
LEEEVYSQNSPIWDQDFLSASSRTSQLGIQTVINPPPVAGTISYNSTSSSLEQPNAGSSSPACKASSGLEANPGEKRKMTDSHVLEEAKKPRVMGDIPME
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable