Documents
SAB1409948
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL1 antibody produced in mouse
clone 8B2, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
KKIALRE, p42
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8B2, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKL1(8814)
Catégories apparentées
Description générale
This gene product is a member of a large family of CDC2-related serine/threonine protein kinases. It accumulates primarily in the nucleus. Alternative splice variants encoding different protein isoforms have been described, but their full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
CDKL1 (NP_004187, 259 a.a. ~ 358 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPALGLLKGCLHMDPTQRLTCEQLLHHPYFENIREIEDLAKEHNKPTRKTLRKSRKHHCFTETSKLQYLPQLTGSSILPALDNKKYYCDTKKLNYRFPNI
Forme physique
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable