SAB1409904
Monoclonal Anti-PRSS12 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BSSP-3, BSSP3, MGC12722, MRT1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRSS12(8492)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
LGYKGPARARTMAYFGEGKGPIHVDNVKCTGNERSLADCIKQDIGRHNCRHSEDAGVICDYFGKKASGNSNKESLSSVCGLRLLHRRQKRIIGGKNSLRG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable