SAB1409858
Monoclonal Anti-AXIN2 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AXIL, DKFZp781B0869, MGC10366, MGC126582
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AXIN2(8313)
Description générale
Immunogène
Sequence
EEGDRSQDVWQWMLESERQSKPKPHSAQSTKKAYPLESARSSPGERASRHHLWGGNSGHPRTTPRAHLFTQDPAMPPLTPPNTLAQLEEACRRLAEVSKP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable