SAB1409808
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IRX-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IRX3(79191)
Description générale
Immunogène
Sequence
YQFGDPSRPKNATRESTSTLKAWLNEHRKNPYPTKGEKIMLAIITKMTLTQVSTWFANARRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSE
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable