Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1409510
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAND1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAND1(55832)
Immunogène
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable