SAB1409502
Monoclonal Anti-CDKN2AIP antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CARF, FLJ20036
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 89.43 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CARF(55602)
Immunogène
Sequence
MAQEVSEYLSQNPRVAAWVEALRCDGETDKHWRHRRDFLLRNAGDLAPAGGAASASTDEAADAESGTRNRQLQQLISFSMAWANHVFLGCRYPQKVMDKILSMAEGIKVTDAPTYTTRDELVAKVKKRGISSSNEGVEEPSKKRVIEGKNSSAVEQDHAKTSAKTERASAQQENSSTCIGSAIKSESGNSARSSGISSQNSSTSDGDRSVSSQSSSSVSSQVTTAGSGKASEAEAPDKHGSSFVSLLKSSVNSHMTQSTDSRQQSGSPKKSALEGSSASASQSSSEIEVPLLGSSGSSEVELPLLSSKPSSETASSGLTSKTSSEASVSSSVAKNSSSSGTSLLTPKSSSSTNTSLLTSKSTSQVAASLLASKSSSQTSGSLVSKSTSLASVSQLASKSSSQTSTSQLPSKSTSQSSESSVKFSCKLTNEDVKQKQPFFNRLYKTVAWKLVAVGGFSPNVNHGELLNAAIEALKATLDVFFVPLKELADLPQNKSSQESIVCELRCKSVYLGTGCGKSKENAKAVASREALKLFLKKKVVVKICKRKYRGSEIEDLVLLDEESRPVNLPPALKHPQELL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable