Principaux documents
SAB1409462
Sigma-Aldrich
Anti-MPHOSPH8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ35237, HSMPP8, TWA3, mpp8
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 28.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
MPHOSPH8 (AAH46214.1, 1 a.a. ~ 259 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTLVMLAAAGGQDDLLRLLITKGAKVNGRQKNGTTALIHAAEKNFLTTVAILLEAGAFVNVQQSNGETALMKACKRGNSDIVRLVIECGADCNILSKHQNSALHFAKQSNNVLVYDLLKNHLETLSRVAEETIKDYFEARLALLEPVFPIACHRLCEGPDFSTDFNYKPPQNIPEGSGILLFIFHANFLGKEVIARLCGPCSVQAVVLNDKFQLPVFLDSHFVYSFSPVAGPNKLFIRLTEAPSAKVKLLIGAYRVQLQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable