Principaux documents
SAB1409446
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ESI, MGC13613, SKALP, WAP3, WFDC14, cementoin
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 12.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PI3(5266)
Description générale
This gene encodes an elastase-specific inhibitor that functions as an antimicrobial peptide against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The protein contains a WAP-type four-disulfide core (WFDC) domain, and is thus a member of the WFDC domain family. Most WFDC gene members are localized to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene belongs to the centromeric cluster. Expression of this gene is upgulated by bacterial lipopolysaccharides and cytokines. (provided by RefSeq)
Immunogène
PI3 (NP_002629.1, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRASSFLIVVVFLIAGTLVLEAAVTGVPVKGQDTVKGRVPFNGQDPVKGQVSVKGQDKVKAQEPVKGPVSTKPGSCPIILIRCAMLNPPNRCLKDTDCPGIKKCCEGSCGMACFVPQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable