Principaux documents
SAB1409429
Sigma-Aldrich
Anti-PDHA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PDHA, PDHCE1A, PHE1A
50 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 93.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDHA1(5160)
Description générale
The pyruvate dehydrogenase complex is a nuclear-encoded mitochondrial matrix multienzyme complex that provides the primary link between glycolysis and the tricarboxylic acid (TCA) cycle by catalyzing the irreversible conversion of pyruvate into acetyl-CoA. The PDH complex is composed of multiple copies of 3 enzymes: E1 (PDHA1); dihydrolipoyl transacetylase (DLAT; MIM 608770) (E2; EC 2.3.1.12); and dihydrolipoyl dehydrogenase (DLD; MIM 238331) (E3; EC 1.8.1.4). The E1 enzyme is a heterotetramer of 2 alpha and 2 beta subunits. The E1-alpha subunit contains the E1 active site and plays a key role in the function of the PDH complex (Brown et al., 1994 [PubMed 7853374]).[supplied by OMIM
Immunogène
PDHA1 (NP_000275.1, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKMLAAVSRVLSGASQKPASRVLVASRNFANDATFEIKKCDLHRLEEGPPVTTVLTREDGLKYYRMMQTVRRMELKADQLYKQKIIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPTDHLITAYRAHGFTFTRGLSVREILAELTGRKGGCAKGKGGSMHMYAKNFYGGNGIVGAQVPLGAGIALACKYNGKDEVCLTLYGDGAANQGQIFEAYNMAALWKLPCIFICENNRYGMGTSVERAAASTDYYKRGDFIPGLRVDGMDILCVREATRFAAAYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKSDPIMLLKDRMVNSNLASVEELKEIDVEVRKEIEDAAQFATADPEPPLEELGYHIYSSDPPFEVRGANQWIKFKSVS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable