Principaux documents
SAB1409420
Sigma-Aldrich
Anti-SNX7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp564F052, MGC8717
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 39.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNX7(51375)
Description générale
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein does not contain a coiled coil region like some family members, and its function is unknown. This gene results in two transcript variants encoding two distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
SNX7 (NP_689424.1, 1 a.a. ~ 336 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDMNSFSPMMPTSPLSMINQIKFEDEPDLKDLFITVDEPESHVTTIETFITYRIITKTSRGEFDSSEFEVRRRYQDFLWLKGKLEEAHPTLIIPPLPEKFIVKGMVERFNDDFIETRRKALHKFLNRIADHPTLTFNEDFKIFLTAQAWELSSHKKQGPGLLSRMGQTVRAVASSMRGVKNRPEEFMEMNNFIELFSQKINLIDKISQRIYKEEREYFDEMKEYGPIHILWSASEEDLVDTLKDVASCIDRCCKATEKRMSGLSEALLPVVHEYVLYSEMLMGVMKRRDQIQAELDSKVEVLTYKKADTDLCLATWESFLTSQTNLHLEEASEDKP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable