Principaux documents
SAB1409366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFIC antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid, solution
Synonyme(s) :
CTF, CTF5, MGC20153, NF-I, NFI
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 37.84 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NFIC(4782)
Immunogène
NFIC (NP_005588, 314 a.a. ~ 423 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEDMEGGISSPVKKTEMDKSPFNSPSPQDSPRLSSFTQHHRPVIAVHSGIARSPHPSSALHFPTTSILPQTASTYFPHTAIRYPPHLNPQDPLKDLVSLACDPASQQPGP
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable