Principaux documents
SAB1409351
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ATX1, HAH1, MGC138453, MGC138455
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33.22 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATOX1(475)
Description générale
This gene encodes a copper chaperone that plays a role in copper homeostasis by binding and transporting cytosolic copper to ATPase proteins in the trans-Golgi network for later incorporation to the ceruloplasmin. This protein also functions as an antioxidant against superoxide and hydrogen peroxide, and therefore, may play a significant role in cancer carcinogenesis. Because of its cytogenetic location, this gene represents a candidate gene for 5q-syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogène
ATOX1 (NP_004036, 1 a.a. ~ 68 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable