SAB1409315
Monoclonal Anti-MAP3K4 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ42439, KIAA0213, MAPKKK4, MEKK4, MTK1, PRO0412
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP3K4(4216)
Description générale
Immunogène
Sequence
AASRPSPSGGDSVLPKSISSAHDTRGSSVPENDRLASIAAELQFRSLSRHSSPTEERDEPAYPRGDSSGSTRRSWELRTLISQSKDTASKLGPIEAIQKS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable