Principaux documents
SAB1409296
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD5 antibody produced in mouse
clone 5E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp781C1895, DKFZp781O1323, Dwfc, JV5-1, MADH5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD5(4090)
Immunogène
SMAD5 (AAH09682, 105 a.a. ~ 182 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KPLDICEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHNEFNPQHSLLVQFRNLSHNEPHMPQNATFPDSFHQPNN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable