Principaux documents
SAB1409117
Sigma-Aldrich
Anti-DKK4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKK-4, MGC129562, MGC129563
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 24.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DKK4(27121)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. Activity of this protein is modulated by binding to the Wnt co-receptor and the co-factor kremen 2. (provided by RefSeq)
Immunogène
DKK4 (NP_055235.1, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAAVLLGLSWLCSPLGALVLDFNNIRSSADLHGARKGSQCLSDTDCNTRKFCLQPRDEKPFCATCRGLRRRCQRDAMCCPGTLCVNDVCTTMEDATPILERQLDEQDGTHAEGTTGHPVQENQPKRKPSIKKSQGRKGQEGESCLRTFDCGPGLCCARHFWTKICKPVLLEGQVCSRRGHKDTAQAPEIFQRCDCGPGLLCRSQLTSNRQHARLRVCQKIEKL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable