Principaux documents
SAB1409026
Sigma-Aldrich
Anti-FNTA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FPTA, MGC99680, PGGT1A, PTAR2
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 26 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339)
Description générale
Prenyltransferases attach either a farnesyl group or a geranylgeranyl group in thioether linkage to the cysteine residue of protein′s with a C-terminal CAAX box. CAAX geranylgeranyltransferase and CAAX farnesyltransferase are heterodimers that share the same alpha subunit but have different beta subunits. This gene encodes the alpha subunit of these transferases. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
FNTA (AAH37295.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCTVRDVYDYFRAVLQRDERSERAFKLTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSVWNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQLVISFTCSFVTNMFACLPYLRHWGYSRSRSYPMELKEDRVLSGT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable