Principaux documents
SAB1408929
Sigma-Aldrich
Anti-DGAT2L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AWAT1, DGA2
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.08 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the diacylglycerol acyltransferase family. It esterifies long chain (wax) alcohols with acyl-CoA-derived fatty acids to produce wax esters. Wax esters are enriched in sebum, suggesting that this enzyme plays a central role in lipid metabolism in skin. Consistent with this observation, this protein is predominantly expressed in the sebaceous gland of the skin. (provided by RefSeq)
Immunogène
DGAT2L3 (AAI53035.1, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHSKQPSHFQSLMLLQWPLSYLAIFWILQPLFVYLLFTSLWPLPVLYFAWLFLDWKTPERGGRRSAWVRNWCVWTHIRDYFPITILKTKDLSPEHNYLMGVHPHGLLTFGAFCNFCTEATGFSKTFPGITPHLATLSWFFKIPFVREYLMAKGVCSVSQPAINYLLSHGTGNLVGIVVGGVGEALQSVPNTTTLILQKRKGFVRTALQHGAHLVPTFTFGETEVYDQVLFHKDSRMYKFQSCFRRIFGFYCCVFYGQSFCQGSTGLLPYSRPIVTVVGEPLPLPQIEKPSQEMVDKYHALYMDALHKLFDQHKTHYGCSETQKLFFL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable