Documents
SAB1408876
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse
clone 1G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ODD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OSR1(130497)
Catégories apparentées
Immunogène
OSR1 (NP_660303, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSKTLPAPVPIHPSLQLTNYSFLQAVNGLPTVPSDHLPNLYGFSALHAVHLHQWTLGYPAMHLPRSSFSKVPGTVSSLVDARFQLPAFPWFPHVIQPKP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable