Principaux documents
SAB1408817
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR5 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BIG-3, SWD3
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.29 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WDR5(11091)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains 7 WD repeats. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
WDR5 (NP_060058, 16 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QPTPSSSATQSKPTPVKPNYALKFTLAGHTKAVSSVKFSPNGEWLASSSADKLIKIWGAYDGKFEKTISGHKLGISDVAWSSDSNLLVSASDDKTLKIWDVSSGK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable