Principaux documents
SAB1408783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
LEFTB, LEFTYB
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 66 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LEFTY1(10637)
Description générale
This gene encodes a member of the TGF-beta family of proteins. A similar secreted protein in mouse plays a role in left-right asymmetry determination of organ systems during development. Alternative processing of this protein can yield three different products. This gene is closely linked to both a related family member and a related pseudogene. (provided by RefSeq)
Immunogène
LEFTY1 (AAH27883, 1 a.a. ~ 366 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQPLWLCWALWVLPLASPGAALAGEQLLGSLLRQLQLKEVPTLDRADMEELVIPTHVRAQYVALLQRSHGDRSRGKRFSQSFREVAGRFLALEASTHLLVFGMEQRLPPNSELVQAVLRLFQEPVPKAALHRHGRLSLRSARARVTVEWLRVRDDGSNRTSLIDSRLVSVHESGWKAFDVTEAVNFWQQLSRPRQPLLLQVSVQREHLGPLASGAHKLVRFASQGAPAGLGEPQLELHTLDLGDYGAQGDCDPEAPMTEGTRCCRQEMYIDLQGMKWAENWVLEPPGFLAYECVGTCRQPPEALAFKWPFLGPRQCIASETDSLPMIVSIKEGGRTRPQVVSLPNMRVQKCSCASDGALVPRRLQP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable