Principaux documents
SAB1408780
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBCK1 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C20orf18, HOIL1, RBCK2, RNF54, UBCE7IP3, XAP3, XAP4, ZRANB4
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.41 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBCK1(10616)
Description générale
The protein encoded by this gene is similar to mouse UIP28/UbcM4 interacting protein. Alternative splicing has been observed at this locus, resulting in distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
RBCK1 (NP_006453, 3 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TATPDGREDQERLWVSVEDAQMHTVTIWLTVRPDMTVASLKDMVFLDYGFPPVLQQWVIGQRLARDQETLHSHGVRQNGDSAYLYLLSARNTSLNPQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable