SAB1408697
Anti-GPR146 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PGR8
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPR146(115330)
Immunogène
Sequence
MWSCSWFNGTGLVEELPACQDLQLGLSLLSLLGLVVGVPVGLCYNALLVLANLHSKASMTMPDVYFVNMAVAGLVLSALAPVHLLGPPSSRWALWSVGGEVHVALQIPFNVSSLVAMYSTALLSLDHYIERALPRTYMASVYNTRHVCGFVWGGALLTSFSSLLFYICSHVSTRALECAKMQNAEAADATLVFIGYVVPALATLYALVLLSRVRREDTPLDRDTGRLEPSAHRLLVATVCTQFGLWTPHYLILLGHTVIISRGKPVDAHYLGLLHFVKDFSKLLAFSSSFVTPLLYRYMNQSFPSKLQRLMKKLPCGDRHCSPDHMGVQQVLA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable