Principaux documents
SAB1408620
Sigma-Aldrich
Anti-MASP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRARF, CRARF1, DKFZp686I01199, FLJ26383, MASP, MGC126283, MGC126284, PRSS5, RaRF
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MASP1(5648)
Catégories apparentées
Description générale
The Ra-reactive factor (RARF) is a complement-dependent bactericidal factor that binds to the Ra and R2 polysaccharides expressed by certain enterobacteria. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding two RARF components that are involved in the mannan-binding lectin (MBL) pathway of complement activation. Two of the isoforms are cleaved into two chains which form a heterodimer linked by a disulfide bond. The encoded proteins are members of the trypsin family of peptidases. (provided by RefSeq)
Immunogène
MASP1 (NP_001027019.1, 1 a.a. ~ 380 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRWLLLYYALCFSLSKASAHTVELNNMFGQIQSPGYPDSYPSDSEVTWNITVPDGFRIKLYFMHFNLESSYLCEYDYVKVETEDQVLATFCGRETTDTEQTPGQEVVLSPGSFMSITFRSDFSNEERFTGFDAHYMAVDVDECKEREDEELSCDHYCHNYIGGYYCSCRFGYILHTDNRTCRVECSDNLFTQRTGVITSPDFPNPYPKSSECLYTIELEEGFMVNLQFEDIFDIEDHPEVPCPYDYIKIKVGPKVLGPFCGEKAPEPISTQSHSVLILFHSDNSGENRGWRLSYRAAGNECPELQPPVHGKIEPSQAKYFFKDQVLVSCDTGYKVLKDNVEMDTFQIECLKDGTWSNKIPTCKKNEIDLESELKSEQVTE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable