Principaux documents
SAB1408554
Sigma-Aldrich
Anti-CALB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CALB
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALB1(793)
Description générale
Calbindin is a calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. It was originally described as a 27-kD protein induced by vitamin D in the duodenum of the chick. In the brain, its synthesis is independent of vitamin-D-derived hormones. Calbindin contains 4 active calcium-binding domains, and 2 modified domains that presumably have lost their calcium-binding capacity. The neurons in brains of patients with Huntington disease are calbindin-depleted. (provided by RefSeq)
Immunogène
CALB1 (NP_004920.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESHLQSSLITASQFFEIWLHFDADGSGYLEGKELQNLIQELQQARKKAGLELSPEMKTFVDQYGQRDDGKIGIVELAHVLPTEENFLLLFRCQQLKSCEEFMKTWRKYDTDHSGFIETEELKNFLKDLLEKANKTVDDTKLAEYTDLMLKLFDSNNDGKLELTEMARLLPVQENFLLKFQGIKMCGKEFNKAFELYDQDGNGYIDENELDALLKDLCEKNKQDLDINNITTYKKNIMALSDGGKLYRTDLALILCAGDN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable